주요 문서
57609-U
Supelco
Empty Rezorian Tube Kit with PE frits
volume 1 mL, luer plugs and caps included, pk of 50
동의어(들):
empty Rezorian cartidge, 3 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩720,346
₩720,346
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩720,346
About This Item
UNSPSC 코드:
41115724
NACRES:
NB.21
₩720,346
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
포장
pk of 50
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
1 mL
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)