주요 문서
57607-U
Supelco
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 1 mL, PE frit included, pk of 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩324,699
₩324,699
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩324,699
About This Item
UNSPSC 코드:
41115724
NACRES:
NB.21
₩324,699
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene tube
설명
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
포장
pk of 50
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
1 mL
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene may be used as a component for the solid phase extraction of the mycotoxin, ochratoxin A in food products, analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Development of an oligosorbent for detection of ochratoxin A.
Rhouati A, et al.
Food Control, 22(11), 1790-1796 (2011)