주요 문서
57098
Supelco
Female Luer Cap
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
동의어(들):
Luer Plugs & Caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩44,254
₩44,254
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩44,254
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
₩44,254
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene
포장
pkg of 12 ea
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
호환성
configured for capping luer tips
for use with Supelco Visidry Drying Attachment
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use to close Luer port. Polypropylene.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)