주요 문서
504351
Supelco
Male Luer Plug
configured for plugging luer holes, pkg of 12 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩54,506
₩54,506
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩54,506
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
₩54,506
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
포장
pkg of 12 ea
Quality Level
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
호환성
configured for plugging luer holes
일반 설명
Male Luer plug is used to seal the inlet sampling cap which serves as an accessory for thermal desorption system storage containers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)