주요 문서
57023
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 1 mL, pk of 108
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
108 PKG
₩223,605
₩223,605
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
108 PKG
₩223,605
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
₩223,605
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene
설명
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
포장
pk of 108
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
1 mL
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Richard M Gell et al.
Journal of microbiological methods, 158, 14-17 (2019-01-25)
Aflatoxins are mycotoxins that contaminate agricultural products when infected by toxigenic Aspergillus flavus. Methods for quantifying aflatoxin from culture using chromatography are available but are not optimized for population studies. We provide details of a method for preparation and quantitation