주요 문서
54221-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 3 mL, pre-fritted, pk of 100
동의어(들):
3mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩302,166
₩302,166
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩302,166
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.21
₩302,166
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene
설명
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
포장
pk of 100
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
3 mL
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)