주요 문서
57244
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 1mL SPE Tube, pk of 216
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
216 EA
₩143,623
₩143,623
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
216 EA
₩143,623
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
₩143,623
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
설명
for SPE Tube
포장
pk of 216
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 1mL SPE Tube
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A fully automated azeotropic drying free synthesis of O-(2-[18F]fluoroethyl)-l-tyrosine ([18F]FET) using tetrabutylammonium tosylate.
Victoriya Orlovskaya et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 152, 135-139 (2019-07-13)