주요 문서
57134
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
packing 10 g, volume 60 mL, pk of 16
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
16 EA
₩407,827
₩407,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
16 EA
₩407,827
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩407,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PE frit
polypropylene hardware
제품 라인
Supelclean
구성
packing, 10 g
포장
pk of 16
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
60 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
silica bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)