주요 문서
Z731773
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
동의어(들):
Hettich® centrifuge rotors
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,007,591
₩1,007,591
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,007,591
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.22
₩1,007,591
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
capacity variable (depends on adapter/bucket combination)
to hold 4 x 1452, 1660, 1680 buckets
Rotor only, does not include carriers (illustrated with carriers Hettich, 1427)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1494
파라미터
4,193 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Universal 320/320R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)