주요 문서
Z728268
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
동의어(들):
Hettich® centrifuge adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩428,533
₩428,533
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩428,533
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
₩428,533
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
Holds 15 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1483
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1398, 1559 (buckets)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)