주요 문서
Z601527
Hettich® centrifuge rotors
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩711,718
₩711,718
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩711,718
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.78
₩711,718
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
to hold 4 x Suspensions (Models 1345, 1346, 1366, 1369, 1370, 1372, 1741, 1742, 1745, 1746)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1624
파라미터
2,665 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotofix 32A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 4-place rotor 1624 (Z601527) is best suited for laboratories not exclusively involved with cytological examinations. Both tubes and cytological prepartions can be centrifuged without requiring a rotor change. Changing the buckets/carriers is all that is needed. Rotor 1624 (Z601527) accommodates cyto bucket/carriers 1660 and 1680.
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)