주요 문서
Z665533
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 12 place, to hold, 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩410,060
₩410,060
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩410,060
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.22
₩410,060
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
to hold 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1628
파라미터
2,683 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1