주요 문서
Z729027
Hettich® bucket for rotor 1324
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Bucket for Rotor 1324 (Z722790)
동의어(들):
Hettich® centrifuge buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩367,735
₩367,735
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩367,735
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
NACRES:
NB.22
₩367,735
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 4 x 2.6 - 15 mL tubes
Holds 5 x 5 - 7 mL tubes
제조업체/상표
Hettich 1398
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor 1324
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Bucket 1398 (Z729027) is not compatible with any lid
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Its just de bucket or its comes with the cup holder kit? I already have the rotor 1324 bot not the holders or buckets.
    1 답변
    1. Product Z729027 is Hettich product 1398, which is only the bucket. Product Z722790 is the Hettich product 1324, which is the rotor.
      See the image below for these products as well as additional adapters.
      To review the selection of various adapters or buckets, search by the Hettich name and Hettich Cat. No.