주요 문서
Z653381
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Adapter for 4-7 mL tubes 13x100 mm, for ROTOFIX 32 and UNIVERSAL 320
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩115,710
₩115,710
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩115,710
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
₩115,710
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
Holds 5 / 6 / 7 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1383
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1481, 1490, 1495 (Rotors)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1