주요 문서
Z722804
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 8 place without tube holders, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩736,180
₩736,180
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩736,180
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.22
₩736,180
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
to hold 8 x 1467, 1468 buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1418
파라미터
3,305 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)