주요 문서
Z657972
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 50 mL tubes with screw caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩825,297
₩825,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩825,297
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.22
₩825,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
to hold 6 x 50 mL tubes with screw caps
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1619
파라미터
2,701 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
필요하나 제공되지 않음
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)