주요 문서
Z724408
Hettich® adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
동의어(들):
Hettich® centrifuge adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩31,973
₩31,973
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩31,973
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
₩31,973
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
Holds 5 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1054-A
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Compatible with Rotors 1013, 1015 (Z722758), 1115 (Z601217), 1416 (Z722766), 1613 and 1615 (Z724297)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)