SRP0252
ULK Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥40% (SDS-PAGE)
동의어(들):
ATG1, ATG1 autophagy related 1 homolog, Serine/threonine-protein kinase ULK1, UNC-51-like kinase
크기 선택
₩1,111,933
크기 선택
About This Item
₩1,111,933
추천 제품
생물학적 소스
human
재조합
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
분석
≥40% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
113 kDa
포장
pkg of 10 μg
제조업체/상표
Invitrogen
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... ULK1(8408)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)