제품명
Z-VAD-FMK, solid
생물학적 소스
synthetic
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
InChI key
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
유전자 정보
human ... CASP3(836)
mouse ... CASP3(12367)
rat ... CASP3(25402)
일반 설명
애플리케이션
- to induce mixed-lineage kinase domain-like (MLKL) phosphorylation (p-MLKL) in L929 cells[3]
- to induce autophagy in Jurkat and K562 cells[4]
- to revert killing effects of oxaliplatin or oxaliplatin combination with chloroquine (CQ) on HCT116 and SW620 cell lines[5]
- as a caspase inhibitor to inhibit apoptosis and assess nuclear factor-kB, heat shock protein 70 (Hsp 70), proto-oncogene (cmyc) and tumor suppressor protein p53[6]
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
포장
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
증식하는 세포에서 세포 주기는 4단계로 구성됩니다. Gap 1(G1)은 유사분열과 세포 성장을 특징으로 하는 DNA 복제 사이의 기간입니다. DNA 복제는 합성(S)기에 일어나며, 세포 분열을 위한 성장 및 준비를 하는 Gap 2(G2)가 뒤따릅니다. 이 세 단계는 함께 세포주기의 간기 단계를 구성합니다. 간기 이후에 분열(M)기가 뒤따릅니다.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
관련 콘텐츠
세포사멸, 즉 세포예정사(PCD)는 여러 생물학적 시스템에서 불필요하고 감염되거나 변형된 세포를 제거하기 위한 선택적인 과정입니다. 이 과정은 다세포 기관의 항상성에서 역할을 수행하고 있기 때문에, 세포자멸사는 많은 조절 및 효과인자 분자에 의해 두 가지 주요 경로를 통해서 철저하게 조절됩니다.