Another supplier (APExBIO) suggests using a solvent of 0.3M NaOH for in vitro work, as the substance is soluble in it at less than 4 mg/mL. They also recommend warming the tube at 37°C and shaking it in an ultrasonic bath for a while to achieve higher solubility. The stock solution can be stored below -20°C for several months.
S9666
Sphingosine 1-phosphate
≥95% (TLC), powder, lipid second messenger
동의어(들):
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol 1-phosphate, D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
About This Item
추천 제품
제품명
Sphingosine 1-phosphate, ≥95%, powder
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI key
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
유전자 정보
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research