주요 문서
860552P
Avanti
Biotin S1P
Avanti Research - A Croda Brand 860552P, powder
동의어(들):
omega-biotinyl D-erythro-sphingosine-1-phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩738,413
₩738,413
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩738,413
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H53N4O7PS
CAS Number:
Molecular Weight:
620.78
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩738,413
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860552P-100ug))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860552P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C28H53N4O7PS/c29-22(20-39-40(36,37)38)24(33)16-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15-19-30-26(34)18-14-13-17-25-27-23(21-41-25)31-28(35)32-27/h12,16,22-25,27,33H,1-11,13-15,17-21,29H2,(H,30,34)(H2,31,32,35)(H2,36,37,38)/b16-12+/t22-,23-,24+,25-,27-/m0/s1
InChI key
JHROEHVYJZWKKP-RPRIXWAOSA-N
일반 설명
Biotinylated sphingosine 1-phosphate (Biotin S1P) is produced by the phosphorylation of biotinyl sphingosine by recombinant human sphingosine kinase 1 and 2 (hSK1 and hSK2). Biotinyl sphingosine is derived from sphingosine and it contains a biotin unit at the ω-terminal of its fatty-acid chain.[1]
애플리케이션
Biotinylated sphingosine 1-phosphate (Biotin S1P) is suitable to be used as an antigen to preabsorb murine monoclonal antibody, LT1002.[2]
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860552P-100ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An assay for sphingosine kinase activity using biotinylated sphingosine and streptavidin-coated membranes
Roberts J, et al.
Analytical biochemistry, 331(1), 122-129 (2004)
Immunohistochemical detection of sphingosine-1-phosphate and sphingosine kinase-1 in human tissue samples
Sphingosine-1-Phosphate, 55-67 (2012)