SML0700, FTY720 is soluble in water but not very soluble in PBS. The solubility in PBS is likely to be well below 100 µM, perhaps as low as 1-10 µg/mL. Other solvents for this item include DMF, DMSO, Ethanol, and Ethanol:PBS (pH 7.2) (1:1).
SML0700
FTY720
≥98% (HPLC), powder, sphingosine 1-phosphate receptor modulator
동의어(들):
2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
FTY720, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
water: 10 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
InChI key
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2
표적 기관
Immune system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research