P5511
Protein Kinase A from bovine heart
≥0.8 units/μg protein, lyophilized powder
동의어(들):
Protein Kinase, 3′,5′-cyclic-AMP-dependent from bovine heart
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
lyophilized powder
특이 활성도
≥0.8 units/μg protein
구성
Protein, ≥70%
저장 온도
−20°C
유전자 정보
cow ... PRKACA(282322) , PRKACB(282323)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
단위 정의
물리적 형태
제조 메모
분석 메모
저해제
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)