생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
색상
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C15H17ClN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
InChI key
ZNRYCIVTNLZOGI-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC2A1(6513) , SLC2A4(6517)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.