주요 문서
P1235
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 7 mL
동의어(들):
885302-0007
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩118,958
₩118,958
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩118,958
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩118,958
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
작업 용적
7 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)