주요 문서
P0485
Dounce tissue grinder pestle
Large clearance, working volume 2 mL
동의어(들):
885301-0002
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩110,940
₩110,940
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩110,940
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
₩110,940
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
material
glass
작업 용적
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
세포 용해 및 단백질 추출 방법은 세제 용해부터 기계적 파쇄법에 이르기까지 다양한 기술을 포함하며 연구에 필요한 요구 사항을 지원합니다.