주요 문서
T0566
Dounce tissue grinder tube
working volume 7 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩139,055
₩139,055
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩139,055
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩139,055
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
포장
pack of 1 ea
작업 용적
7 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. I would like to ask you regarding the product https://www.sigmaaldrich.com/GR/en/product/sigma/t0566 Which pestle is suitable for the particular grinder?
    1 답변
    1. There are two pestle options for the 7 mL tissue grinder.
      See below for a link to each product.
      P1235, Small Clearance Pestle
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p1235
      P0610, Large Clearance Pestle
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p0610