주요 문서
CLS77227
Pyrex® tissue grinder
capacity 7 mL, body O.D. × H 15 mm × 117 mm
동의어(들):
Corning® 7722
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩222,894
₩222,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩222,894
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩222,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 7722-7
본체 O.D. × 높이
15 mm × 117 mm
용량
7 mL
관련 카테고리
일반 설명
Supplied with two pestles to ensure dissociation of cells into fine particles with minimal damage to cell nuclei. Use the large clearance pestle for initial reduction of soft tissue. Complete the homogenization with the small clearance pestle. Particularly useful in enzyme studies where heat build-up must be avoided.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)