주요 문서
Z659355
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 3 for use with HD 2070 and HD 2200 homogenizers
동의어(들):
sonication vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩379,610
₩379,610
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩379,610
About This Item
UNSPSC 코드:
41101520
NACRES:
NB.74
₩379,610
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
material
glass
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin 536
재고 정보
available only in EU
용적 × I.D. × 높이
15 mL × 20 mm × 65 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cooling vessel KG for sonication of temperature-sensitive samples. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication.
특징 및 장점
  • Simultaneous sound and cooling
  • Optimal process observation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)