M8770
Anti-Mouse IgG1 (heavy chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-Mouse Igg1, Heavy Chain Specific Secondary Antibody, Heavy Chain Specific Secondary Antibody - Anti-Mouse IgG1 (heavy chain specific) antibody produced in goat
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
기술
Ouchterlony double diffusion: suitable
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
재구성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)