G7772
D-Glucose 6-phosphate solution
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
동의어(들):
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate, Robison ester
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (inorganic)
Quality Level
분석
≥99% (TLC)
양식
liquid
농도
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
색상
colorless
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14)
InChI key
VFRROHXSMXFLSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate as active-site probes of 1l-myo-inositol 1-phosphate synthase.: This study explores phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate, offering insights into their use as probes for understanding enzyme mechanisms, which could impact biochemical research methodologies (Ramos-Figueroa et al., 2023).
생화학적/생리학적 작용
결합
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)