G4134
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type IX, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
동의어(들):
G-6-P-DH, Zwischenferment
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
유형
Type IX
Quality Level
양식
lyophilized powder
특이 활성도
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
분자량
128 kDa
β-NADP 및 β-NADPH 함량
≤10 mmol/mol
응용 분야
agriculture
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is a key metabolic enzyme of the pentose phosphate pathway. In S. cerevisiae, it is encoded by the ZWF1 gene. G6PD exists as a tetramer in its active form.[1]
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.