추천 제품
유형
Type II
Quality Level
형태
lyophilized powder
특이 활성도
≥40 units/mg protein
분자량
25 kDa
구성
protein, ≥85%
색상
white to off-white
UniProt 수납 번호
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
저장 온도
−20°C
유전자 정보
cow ... CTRB1(618826)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
제조 메모
분석 메모
기타 정보
기질
애플리케이션
억제제
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
프로토콜
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.