생물학적 소스
human plasma
Quality Level
분석
≥92.5% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
분자량
55-66 kDa
기술
microbiological culture: suitable
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... SERPINA3(12)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
물리적 형태
면책조항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.