주요 문서
AXYPCR02C
PCR tubes with flat caps
thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 X 1000 TUBES
₩1,424,451
₩1,424,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 X 1000 TUBES
₩1,424,451
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
₩1,424,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-02-C
Corning
포장
pkg of 10x1000tubes/cs
기술
PCR: suitable
크기
0.2 mL
색상
clear
피팅
cap (push fit)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Thin-wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks.
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allow the precise thermal transfer.
  • Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)