주요 문서
CLS6531
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, domed cap, non-sterile, clear, 960/cs
동의어(들):
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
960 EA
₩137,025
₩137,025
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
960 EA
₩137,025
About This Item
UNSPSC 코드:
41103037
NACRES:
NB.14
₩137,025
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical bottom tube
domed cap
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
포장
pack of 96
case of 960
제조업체/상표
Corning 6531
기술
PCR: suitable
용량
0.2 mL
튜브 O.D.
0.295 in.
색상
clear
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for (PCR applications)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® PCR Tubes
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)