주요 문서
Z617687
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
capacity 0.2 mL, colorless tube, flat cap, case of 10000 (10 x 1000ea)
동의어(들):
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10000 EA
₩2,075,980
₩2,075,980
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
10000 EA
₩2,075,980
About This Item
UNSPSC 코드:
41103037
NACRES:
NB.11
₩2,075,980
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
material
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
graduations: no
포장
case of 10000 (10 x 1000ea)
제조업체/상표
Greiner 683201
기술
PCR: suitable
캡 직경
6.3 mm
용량
0.2 mL
튜브 직경
5.4 mm
적합성
suitable for (PCR applications)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)