AXYPCR96FLTC
PCR microplate with flat top
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 4x25plates/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
크기 선택
₩663,607
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
크기 선택
About This Item
₩663,607
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
추천 제품
material
conical bottom clear polypropylene wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt: no
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-96-FLT-C
Corning
포장
pkg of 4x25plates/cs
최대 용적
200 μL
크기
96 wells
작업 용적
200 μL
적합성
suitable for (qPCR)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for use with standard thermal cycling, BioRad qPCR systems and Statagene MX-3000 systems.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- No skirt plate design can be sealed with strip caps, Axymat, or sealing film.
- Fits 0.2 mL thermal cycler blocks.
- Single notch corner.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.