This product is tested for suitability as a 6.5 kDa molecular weight marker. The activity of the material is not determined. See the link below to review other Aprotinin products that may more suitable:
https://www.sigmaaldrich.com/substance/aprotininfrombovinelung6511449087701
A3886
Aprotinin
powder
동의어(들):
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
크기 선택
₩363,269
크기 선택
About This Item
₩363,269
추천 제품
제품명
Aprotinin from bovine lung,
생물학적 소스
bovine lung
Quality Level
양식
powder
분자량
~6,500
포장
vial of 15 mg
solubility
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
cow ... PTI(404172)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
-
Could I please learn A3886, Aprotinin value in TIU/mg
1 답변-
도움이 되었습니까?
-