크기 선택
₩381,945
크기 선택
About This Item
₩381,945
추천 제품
양식
powder
분자량
~200,000
포장
vial of 15 mg
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
−20°C
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Gel filtration chromatography is an established method for determining the size and molecular mass of proteins.