A4529
Aprotinin
3-7 TIU/mg solid, lyophilized powder
동의어(들):
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
크기 선택
₩200,260
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
크기 선택
About This Item
₩200,260
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
추천 제품
제품명
Aprotinin from bovine lung, lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid
생물학적 소스
bovine lung
양식
lyophilized powder
특이 활성도
3-7 TIU/mg solid
분자량
~6,500
solubility
H2O: >10 mg/mL
UniProt 수납 번호
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
cow ... PTI(404172)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
프로토콜
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.