₩1,055,803
추천 제품
양식
partially purified powder
Quality Level
특이 활성도
≥20,000 units/mg solid
분자량
27 kDa
외래 활성
Collagenase, present
저장 온도
−20°C
애플리케이션
- in the homogenization step for genomic DNA extraction from microbial biofilm[1]
- in the lysis of gram-positive strains([2]
- for DNA extraction from Nocardia strains[3]
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
프로토콜
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
관련 콘텐츠
세포 용해 버퍼, 단백질 추출 키트, 추출 효소, 기타 단백질 분리 및 정제를 위한 용해 강화제 등 세포 용해 및 단백질 추출 시약을 찾아보세요.
Find cell lysis and protein extraction reagents like cell lysis buffers, protein extraction kits, extraction enzymes, and other lysis enhancers for isolating and purifying proteins.