생물학적 소스
chicken egg white
형태
liquid
분자량
single-chain 14.3 kDa
농도
≥400000 units/mL
10 mg/mL
기술
cell based assay: suitable
적합성
suitable for cell lysis
UniProt 수납 번호
응용 분야
cell analysis
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
chicken ... LYZ(396218)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
적합성
단위 정의
물리적 형태
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.