77607
Phenol
BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
동의어(들):
Hydroxybenzene
크기 선택
About This Item
0.36 mmHg ( 20 °C)
추천 제품
Grade
Molecular Biology
for molecular biology
Quality Level
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
BioUltra
분석
~73% (T)
양식
liquid
autoignition temp.
1319 °F
품질
TE-saturated
포함
~0.1% 8-hydroxyquinoline as preservative
expl. lim.
8.6 %
불순물
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.48
pH
~7.8(aqueous phase)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Oc1ccccc1
적합성
suitable for molecular biology
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
주의사항
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter