주요 문서
901590
Sigma-Aldrich
Phenol solution
1.0 M in THF
동의어(들):
Hydroxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
양식
liquid
농도
1.0 M in THF
refractive index
n/D 1.4222
density
0.922
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Valuable building block offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
2.0 °F
Flash Point (°C)
-16.66 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)