추천 제품
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
BioXtra
분석
≥99.5% (GC)
형태
powder
autoignition temp.
1319 °F
포함
0.15% H3PO2 as stabilizer
expl. lim.
8.6 %
재
≤0.05%
색상
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation chromotrope 2R staining solution.
- as a reagent in α-amylase inhibitory activity.
- as a standard in calibration of NMR spectra.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
이미 열람한 고객