추천 제품
Grade
for molecular biology
Quality Level
설명
anionic
제품 라인
BioUltra
양식
liquid
분자량
288.38 g/mol
농도
10% in H2O
기술
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
불순물
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.0-6.5
density
1.01 g/mL at 20 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.3
λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- in the preparation of 2x extraction buffer
- as a component in elution buffer for immunoprecipitation
- in SDS–polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) analysis
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI 시약은 DNA, RNA 및 단백질을 동시에 분리할 수 있게 하는 단일 과정의 RNA 분리 시약입니다. 이 프로토콜은 시료 제조 및 다양한 시료 추출, 문제 해결의 개요를 제공합니다.