Y0001915
Aceclofenac impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone, 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, NSC 621845
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
aceclofenac
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
InChI key
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객