A8861
Aceclofenac
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid carboxymethyl ester;
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
off-white to light tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
InChI key
MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTGS2(5743)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)