1123146
USP
Chlorpheniramine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
chlorpheniramine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
MGNXGZAZRYTQMW-BTJKTKAUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객